Beskrivning
Ger läckagebeständighet i provrör, centrifugrör och runda cuvetter
These flanged plug caps are designed for use with test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes. They feature two flexible flanges that create a secure, leak-resistant seal against the inside wall of the tube.
- Material: Polyethylene (PE)
- Size: 13 mm
- Color: Clear
- Dimensions: 11.35 mm ±0.14 (O.D. 11.5 mm, Height 17.1 mm ±0.3)
- Packaging: 1000 per bag
Beställningsinfo
1000/pk
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flänspropplock |
| Material | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Storlek (engelska) | 0,51 tum |
| Storlek (metrisk) | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | 13 mm rör |