Description
Ger läckagebeständighet i provrör, centrifugrör och runda cuvetter
Order Info
1000/pk
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Flange Plug Cap |
| Material | Polyethylene |
| Färg | Green |
| Storlek (engelska) | 0.47 in. |
| Storlek (metrisk) | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | 12 mm Tubes |