Beskrivning
- Denna populära serie behållare har tätt tättslutna, läckagesäkra snap-on lock och är idealiska för långtidsförvaring. Behållarna har platta lock och är staplingsbara.
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 9.5 cm |
| Djup (engelska) | 3,75 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Provbehållare |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Material | HDPE |
| För användning med (applikation) | Långtidsförvaring |
| Höjd (engelska) | 2,25 tum |
| Höjd (metrisk) | 5.7 cm |
| Visa mer |