Läs mer
Globe Scientific Pluggpropp för 12 mm rör
Produktkod. 31923026 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blue
Green
Lavender
Natural
Orange
Yellow
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31923026 Natural
31922589 Blue
31922856 Green
31922829 Lavender
31922740 Orange
31922566 Yellow
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31923026 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 118139C
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ger en läckagesäker tätning
  • Made of polyethylene
  • Assorted colors available
Specifikationer
Produkttyp Plug Stopper Cap
Material Polyethylene
Färg Natural
Storlek (engelska) 0.47 in.
Storlek (metrisk) 12 mm
För användning med (utrustning) 12 mm Tubes