Beskrivning
For use with 2 x 75mm tubes.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plug Stopper Cap |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Red |
| Storlek (engelska) | 0.47 in. |
| Storlek (metrisk) | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | 12 x 75 mm Tubes |