Läs mer
Globe Scientific Polystyrene Nesting Sample Cups
Beskrivning
- Fits inside other test tubes or original blood collection tubes providing smaller sample area
- Designed for use on high-volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 Series and more
- Available in 1mL and 2mL sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Produkttyp | Nesting Sample Cup |
| Kapacitet (engelska) | 0.03 oz. |
| Material | Polystyrene |
| För användning med (applikation) | Used when smaller sampling is necessary |
| För användning med (utrustning) | High volume automated analyzers: Dade Dimension™, Hitachi™ 747, Kodak Ektachem™ 700 series and more |
| Kapacitet | 1 mL |