Läs mer
Globe Scientific Polystyren-nästningskoppar
Produktkod. 31923493 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 mL
2 mL
Kapacitet (engelska):
0,03 oz.
0,06 oz.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kapacitet (engelska)
31923493 2 mL 0,06 oz.
31922688 1 mL 0,03 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31923493 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 5505
Beräknad leverans: 21-12-2026
Används när mindre provtagning är nödvändig
  • Passar i andra provrör eller originalprov och ger mindre provyta
  • Designad för användning på automatiserade analysatorer med hög volym: Dade Dimension™ 747 Hitachi™ , Kodak Ektachem™ 700-serien och fler
  • Finns i storlekarna 1 ml och 2 ml
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttyp Nästningsprovskopp
Kapacitet (engelska) 0,06 oz.
Material Polystyren
För användning med (applikation) Används när mindre provtagning är nödvändig
För användning med (utrustning) Högvolyms automatiserade analysatorer: Dade Dimension™ 747 Hitachi™ , Kodak Ektachem™ 700-serien och fler
Kapacitet 2 mL