Läs mer
Globe Scientific Små överföringspipetter
Product Code. 31923590 Shop All Globe Scientific Products
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
1.3 mL
Product Code. Volym (metrisk)
31923590 1.3 mL
1 options
Product Code. 31923590 Supplier Globe Scientific Supplier No. 134010
I lager
Add to basket
Add to basket
Levereras med 1,3 ml fint spets, Mini
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten
  • Finns i 1,3 ml kapacitet
  • 2 tum (51 mm) lång
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 1 mL
Diameter (metrisk) Yttre 0.115 cm
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 45
Kvantitet 500/Cs.
Tipsstil Okej
Volym (metrisk) 1.3 mL
Längd (metrisk) 5.1 cm
Typ Överföringspipett