Läs mer
Brady™ Glänsande polyester RFID Asset Tracking Etiketter
Produktkod. 17415993 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17415993 Vitt
1 options
Produktkod. 17415993 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 307923
I lager
UHF RFID-etiketter är lämpliga för utomhus- och inomhusbruk, stora läsområden och UV-exponerade miljöer.
  • För allmänna applikationer som detaljhandel, industri, leveranskedja och andra
  • Antennen är designad för applicering på icke-metallytor
  • Ytmaterial av polyesteretikett med chip bunden till aluminiumantenn med anisotropiskt ledande filmlim
  • Lämplig för termisk överföringsutskrift, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter är utvändigt lindade och 100 % inspekterade, 500 bra RFID-etiketter per rulle med dåliga etiketter märkta
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) RFID-märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Sato CL4NX Plus industriell etikettskrivare, Zebra™ ZT411 industriell etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500 etiketter
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Tjocklek (metrisk) 0.24 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.6 mm
Bredd (metrisk) 53 mm
Höjd (metrisk) 26 mm
Alternativt artikelnummer THT-UHF-423-53X26