Läs mer
SICCO Handskfacket
Produktkod. 12651855
Change view
Mått (L x B x H):
850 x 650 x 540 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
12651855 850 x 650 x 540 mm
1 options
Produktkod. 12651855 Leverantör SICCO Leverantörsnummer V 198408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51467.46 SEK
    41305.75 SEK / Paket med 1
    Save 10161.71 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Handskfack: Aluminiumram med paneler av akrylglas, baspanel av polyeten, elastisk packningsklädd med uppsvingsdörr, två handskportar inklusive ett par naturgummihandskar (storlek 9)
  • Aluminiumram med paneler av akrylglas, baspanel av polyeten.
  • Frampanel med två handskportar och ett par naturgummihandskar storlek 9, två inledningar för kablar på baksidan (övre vänstra och övre högra hörnet).
  • Arbetsyta inkluderar två slanganslutningar för gasfyllning och luftning samt lämpliga rör (1x 5 m rör för gasfyllning av PVC, 1x 5 m luftningsrör av PE).
  • Robust och lätt aluminiumkonstruktion
  • Utmärkt sikt runt om
  • Halkfria gummifötter
  • Kabelanslutningar för elektriska enheter
  • Stor frontöppning
  • Kopplingar för gasfyllning och luftning inklusive lämpliga rör
Specifikationer
Produkttyp Handskfacket
Mått (L x B x H) 850 x 650 x 540 mm
Volym (metrisk) 290 L
Vikt (metrisk) 14 kg