Läs mer
Plas Labs™ Handskfacket, 830-ABC
Produktkod. 11892742
Change view
Volym (metrisk):
317 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11892742 317 l Varje
1 options
Produktkod. 11892742 Leverantör Plas Labs™ Leverantörsnummer 830ABCEXP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122543.43 SEK
    102384.58 SEK / Paket med 1
    Save 20158.85 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Kompakt analytisk handskbox som minimerar drag och maximerar balanseffektiviteten. Plas Labs™ Handskfacket, 830-ABC har renhet, säkerhet, fullständig inneslutning, bärbarhet och en dragfri atmosfär.
  • Toppsektionen är avtagbar för enkel installation av utrustning
  • Fyra reningsgasventiler (två på överföringskammaren och två på huvudkammaren)
  • Vit utjämningsbricka för enkel överföring av vätskor
  • Alla klämmor i rostfritt stål och helt justerbara
  • Vit ambidextrous Hypalon handskar för överlägsen kemikalie- och UV-beständighet
  • Flera eluttag av sjukhusklass UL-CSA godkänd
  • Övertrycksventil minimerar handske ''fight back''
  • HEPA och organiska ångfilter (utbytbara)
  • Standardgaranti och manual
  • Överföringskammaren är 12 tum. lång x 11 tum. i diameter (ID).
Specifikationer
Djup (metriskt) 61 cm
Djup (metrisk) interiör 59 cm
Höjd (metrisk) 79 cm
Höjd (metrisk) interiör 74 cm
Volym (metrisk) 317 l
Vikt (engelska) 250 lb.
Bredd (metrisk) 110 cm
Bredd (metrisk) Interiör 71 cm