Läs mer
Plas Labs™ Handskfack, 830-ABB
Produktkod. 11877132
Volym (metrisk):
498 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11877132
Brand: Plas Labs™ 830ABB/EXP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kompakt analytisk handskbox som minimerar drag och maximerar balanseffektiviteten. Plas Labs™ Handskfacket, 830-ABB har renhet, säkerhet, fullständig inneslutning, portabilitet och en dragfri atmosfär.
  • Toppsektionen är avtagbar för enkel installation av utrustning
  • Fyra reningsgasventiler (två på överföringskammaren och två på huvudkammaren)
  • Vit utjämningsbricka för enkel överföring av vätskor
  • Alla klämmor i rostfritt stål och helt justerbara
  • Vit ambidextrous Hypalon handskar för överlägsen kemikalie- och UV-beständighet
  • Flera eluttag av sjukhusklass UL-CSA godkänd
  • Övertrycksventil minimerar handske ''fight back''
  • HEPA och organiska ångfilter (utbytbara)
  • Standardgaranti och manual
  • Överföringskammaren är 12 tum. lång x 11 tum. i diameter (ID).
Specifikationer
Djup (metriskt) 77 cm
Djup (metrisk) interiör 74 cm
Höjd (metrisk) 79 cm
Höjd (metrisk) interiör 77 cm
Volym (metrisk) 498 l
Vikt (engelska) 300 lb.
Bredd (metrisk) 125 cm
Bredd (metrisk) Interiör 89 cm