Beskrivning
Handskfackshandskar – Ett par/packning, ett stycke, sömlöst, med O-ringar
- Neopren - Storlek 9,75
- 17 mil tjocklek
- CSM (Klorosulfonerad polyetengummi) - Finns i storlekarna 8,5 eller 9,75
- Även känd som Hypalon
- Motståndskraftig mot nötning, ozon och oxiderande kemikalier
- 15 mil tjocklek
- Butyl - Finns i storlekarna 8,5 och 9,75
- Ger hög ogenomtränglighet mot vattenånga, gaser och giftiga kemikalier
- Motståndskraftig mot syrehaltiga lösningsmedel och de flesta oxiderande kemikalier
- 15 mil tjocklek
Handskfackshylsor
- Neopren-raka ärmar
- För användning med neopren- eller latexhänder
- Med O-ringar och fjädrar
Handskfackshänder – För användning med neopren, raka eller dragspelsärmar
- Neopren finns i storlek 7,5, 9 eller 10
- 17 mil tjocklek
- Lätt och präglad med fast grepp
- Latex finns i storlek 7 eller 9
- 9 mil tjocklek
- Vit, kirurgisk typ
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Handskfackshandskar |
| Storlek | 9.75 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (engelska) | 15 mil. |
| Tillverkning/QMS revisionsstandarder | ISO 9001 |
| Modell | 5005600 |