Läs mer
Labconco™ Handskbox Handskar, ärmar och händer
Produktkod. 16467130 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
Butyl
Neopren
Storlek:
9.75
Tjocklek (engelska):
15 mil.
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Storlek Tjocklek (engelska) Färg Förpackningsstorlek
16467130 Butyl 9.75 15 mil. Svart -
11781489 Neopren 9.75 15 mil. Svart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16467130 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 5005601
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Handskar, ärmar och händer finns i en mängd olika storlekar, material och tjocklekar för att passa din specifika applikation. Välj mellan neopren, latex, CSM eller butyl.
Handskfackshandskar – Ett par/packning, ett stycke, sömlöst, med O-ringar
  • Neopren - Storlek 9,75
    • 17 mil tjocklek
  • CSM (Klorosulfonerad polyetengummi) - Finns i storlekarna 8,5 eller 9,75
    • Även känd som Hypalon
    • Motståndskraftig mot nötning, ozon och oxiderande kemikalier
    • 15 mil tjocklek
  • Butyl - Finns i storlekarna 8,5 och 9,75
    • Ger hög ogenomtränglighet mot vattenånga, gaser och giftiga kemikalier
    • Motståndskraftig mot syrehaltiga lösningsmedel och de flesta oxiderande kemikalier
    • 15 mil tjocklek
Handskfackshylsor
  • Neopren-raka ärmar
    • För användning med neopren- eller latexhänder
    • Med O-ringar och fjädrar
Handskfackshänder – För användning med neopren, raka eller dragspelsärmar
  • Neopren finns i storlek 7,5, 9 eller 10
    • 17 mil tjocklek
    • Lätt och präglad med fast grepp
  • Latex finns i storlek 7 eller 9
    • 9 mil tjocklek
    • Vit, kirurgisk typ
Specifikationer
Färg Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Butyl
Produkttyp Handskfackshandskar
Storlek 9.75
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 15 mil.
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001
Modell 5005601