Få mere at vide
Labconco™ Handskbox Handskar, ärmar och händer
Produktkode p-172672 Shop alle Labconco Corporation produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Butyl
Neopren
Storlek:
9.75
Tjocklek (engelska):
15 mil
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16467130
missing translation for 'mfr': Labconco™ 5005601
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Handskar, ärmar och händer finns i en mängd olika storlekar, material och tjocklekar för att passa din specifika applikation. Välj mellan neopren, latex, CSM eller butyl.
Handskbox Handskar - Ett par/pack, i ett stycke, sömlösa, med O-ringar
  • Neopren - Storlek 9,75
    • 17 mil tjocklek
  • CSM (Klorsulfonerat polyetengummi) - Finns i storlekarna 8,5 eller 9,75
    • Även känd som Hypalon
    • Beständig mot nötning, ozon och oxiderande kemikalier
    • 15 mil tjocklek
  • Butyl - Finns i storlekarna 8,5 och 9,75
    • Ger hög ogenomtränglighet för vattenånga, gaser och giftiga kemikalier
    • Resistent mot syresatta lösningsmedel och de flesta oxiderande kemikalier
    • 15 mil tjocklek
Handskfack ärmar
  • Neopren raka ärmar
    • För användning med neopren eller latex händer
    • Med O-ringar och fjädrar
Handskfack Hands - För användning med raka neoprenärmar eller dragspelsärmar
  • Neopren finns i storlek 7,5, 9 eller 10
    • 17 mil tjocklek
    • Lätt och präglad med fast finish
  • Latex finns i storlek 7 eller 9
    • 9 mil tjocklek
    • Vit, kirurgisk typ
Tekniske data
Färg Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Butyl
Produkttyp Handskbox Handskar
Storlek 9.75
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001
Modell 5005601
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.