Läs mer
Sanplatec™ Handskfacket Mobile Lab Space, MBLS-2
Produktkod. 30242879
Change view
Material:
Polypropen, PVC
Produktkod. Material
30242879 Polypropen, PVC
1 options
  • De medföljande handskarna och ersättningshandskarna är enkla handskar. För gasersättning, använd gasersättningshandskar (delnr. 00193).
Produktkod. 30242879 Leverantör Sanplatec™ Leverantörsnummer 27001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00 SEK
    3700.15 SEK / Paket med 1
    Save 289.85 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • De medföljande handskarna och ersättningshandskarna är enkla handskar. För gasersättning, använd gasersättningshandskar (delnr. 00193).
Lätt, lätt att bära vikbart handskfack. Helt öppen front för bekväm lastning och lossning. Enkel gasförskjutning är också möjlig.
  • Den främre öppningen är bred, vilket gör det enkelt att ta in och ur saker.
  • Det är lätt att ta på och av handskar.
  • Lätt och hopfällbar för enkel att bära.
  • Vikbar för förvaring.
  • Den kan också användas som en enkel gasrening.
  • Den medföljande handsken och ersättningshandsken är enkla engångshandskar.
  • Använd Gas Purge-handsken (kod 00193) för Gas Purge.
Specifikationer
Produkttyp Handskfacket
Filtertyp Hold (Håll)
Typ av belysning Hold (Håll)
Material Polypropen, PVC
Vikt (metrisk) 1.7 kg