Läs mer
SICCO Handskar
Beskrivning
Bärbar på båda sidor, lämplig för öppningar på 190 mm, motståndskraftig mot rivning, perforering och nötning, hög flexibilitet, låg spänningsvärde, minimal statisk laddning. Leveransomfång: 1 par
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 7 |
| Längd (metrisk) | 750 mm |