Läs mer
SICCO Handskar
Beskrivelse
Bärbar på båda sidor, lämplig för öppningar på 190 mm, motståndskraftig mot rivning, perforering och nötning, hög flexibilitet, låg spänningsvärde, minimal statisk laddning. Leveransomfång: 1 par
Tekniske data
Tekniske data
| Färg | Gult |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 9 |
| Längd (metrisk) | 750 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?