Läs mer
Fisherbrand™ Purple EP Powder-free Nitrile Examination Gloves
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- 100% nitrile
- 0.10mm thickness
- Disposable
- Non-latex
- Powder-free
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Conforms to EN 455 parts 1 and 2 |
| Färg | Purple |
| Disponibel | Single-use |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Storlek | 2X-Small |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Finger stil | Textured |
| Show More |