Läs mer
Invitrogen™ GlowQuant™ ATP Celllivskraftstestkit
Produktkod. 31934709
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31934709 10 mL
31934241 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31934709 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ATPCV1010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
GlowQuant™ ATP Cell Viability Assay Kit är en färdig, bioluminescensbaserad lösning för snabb och känslig mätning av livskraftiga celler genom ATP detektion och kvantifiering.
GlowQuant™ ATP Cell Viability Assay Kit är en färdig, bioluminescensbaserad lösning för snabb och känslig mätning av livskraftiga celler genom ATP detektion och kvantifiering. Designad för en mängd olika tillämpningar stödjer detta luminescensbaserade ATP test cellhälsa, proliferationsstudier och cytotoxicitetsanalys med ett enkelt arbetsflöde i ett steg.
Analysen använder eldflugeluciferas för att katalysera oxidationen av luciferin i närvaro av ATP syre, vilket genererar en stabil bioluminescerande signal direkt proportionell mot ATP koncentrationen och därmed antalet livskraftiga celler.
Genom att mäta intracellulära ATP (en universell markör för metabolt aktiva celler) ger detta test en direkt och kvantitativ bedömning av cellhälsa.
Nyckelfunktioner:
Funktioner i GlowQuant™ ATP Cell Viability Assay Kit inkluderar:
  • Högkänslighetsdetektion ATP— Detekterar låga cellantal, ner till ~50 celler per brunn i en 96-brunnsplatta.
  • Snabbt och enkelt — Ettstegs tillägg-och-läsa-format med minimal hands-on-tid och resultatet tar så lite som 10 minuter
  • Ingen reagensberedning krävs—. Levererades som ett färdigt, färdigformulerat reagens.
  • Stabil bioluminescerande — glöd med en signalhalveringstid > på 2 timmar för flexibel plattläsning.
  • Kvantitativ och pålitlig prestanda — Linjär respons över ett brett dynamiskt område för tillförlitlig uppskattning av cellnummer.
  • Mikroplattläsare kompatibel — Utformad för användning med standard luminescens-mikroplattläsare i 96- och 384-brunnsformat; kompatibel med automation.
Hur det fungerar
Analysen GlowQuant™ har ett enkelt tilläggs- och läsprotokoll utan något separat lyssteg.
  1. Tillsätt en lika stor mängd reagens direkt till odlade celler.
  2. Blanda i 1 minut.
  3. Inkubera i rumstemperatur i 10 ––20 minuter.
  4. Mät luminescens med en luminometer eller kompatibel mikroplattläsare.
Den utsända luminescerande signalen är proportionell mot intracellulära ATP nivåer. Eftersom livskraftiga celler upprätthåller ATP medan skadade eller icke-livskraftiga celler snabbt förlorar ATP, speglar signalintensiteten direkt antalet metabolt aktiva celler i varje brunn.
Stöd för din cellhälsoforskning över detektionslägen
Thermo Fisher Scientific Stöder cellhälsoforskning med en bred portfölj av validerade analyser som täcker luminescens-, fluorescens- och absorptionsdetektionslägen. Från snabba ATP-baserade livskraftsanalyser till multiplexkompatibla fluorescerande och kolorimetriska lösningar är våra cellhälsoverktyg utformade för att sömlöst integreras med standardplåtläsare, automatiserade arbetsflöden och högkapacitetsscreeningplattformar— för att hjälpa till att erbjuda skalbara lösningar med global teknisk support som stöds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Adherenta och suspensionsceller
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C, skyddad mot ljus
Detektionsmetod Luminescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet
För användning med (utrustning) Luminometer, Mikroplattläsare
Produkttyp Cellviabilitetsreagens
Form Vätska
Formatera 96-brunnsplatta, 384-brunsplatta
Inkubationstid 10 till 20 minuter.
Produktlinje GlowQuant
Kvantitet 10 mL
Forskningskategori Cellhälsa
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.