Läs mer
Tocris Bioscience™ GLP-1 (7-37)
Beskrivning
GLP-1 (7-37) is a endogenous GLP-1 receptor ligand; bioactive and truncated form of GLP-1; insulinotropic hormone.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 0.95 |
| CAS | 106612-94-6 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists |
| Molekylvikt (g/mol) | Observed M.W.: 3355.71 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Strukturell form | C151H228N40O47 |