missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress GLP-1(7-37) acetate

Produktkod. 16472619
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472619 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472619 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0055A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GLP-1(7-37) acetate is an intestinal insulinotropic hormone that augments glucose induced insulin secretion.

Specifikationer

Renhet 99.27%
CAS 1450806-98-0
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 3415.72 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (14.64 mM∣ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.