Läs mer
MedChemExpress GLP-1(7-37) acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.27% |
| CAS | 1450806-98-0 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 3415.72 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (14.64 mM∣ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) |