Läs mer
GLP-1 receptor agonist 2, MedChemExpress
Beskrivning
GLP-1 receptor agonist 2 is a glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GLP-1 receptor agonist 2 |
| CAS | 2230197-64-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H31ClFN5O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (215.50 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2N=C(CN3[C@@H](C)CN(C4=NC(OCC5=CC=C(Cl)C=C5F)=CC=C4)CC3)N(C[C@H]6OCC6)C2=C1)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 580.05 |
| Formel vikt | 580.05 |
| Visa mer |