missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ GLP-2 (3-33)

Beskrivning
GLP-2(3-33) is a peptide antagonist of glucagon-like peptide-2 (GLP-2) receptor. In cells, GLP-2(3-33) is generated by cleaving off the two N-terminal amino acids of GLP-2 with dipeptidylpeptidase IV (DPPIV). In high-fat diet (HFD) fed mice, GLP-2(3-33) treatment results in increased dyslipidemia and hepatic lipid accumulation. Chronic treatment of GLP-2(3-33) in HFD fed mice can cause hyperglycemia, glucose intolerance, high plasma insulin level after glucose load, increased pancreas weight and β-cell expansion.
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 9340 |
| Renhet | 0.95 |
| CAS | 275801-62-2 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Gene Alias | GLP-2 receptor, GLP-2 R, GLP-2-R, glucagon-like peptide 2 receptor |
| Molekylvikt (g/mol) | M.W.-observed: 3557.93 |
| Kvantitet | 1 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?