Läs mer
GLPG-0634 (Filgotinib), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GLPG-0634 (Filgotinib) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N5O3S/c27-20(17-8-9-17)23-21-22-19-3-1-2-18(26(19)24-21)16-6-4-15(5-7-16)14-25-10-12-30(28,29)13-11-25/h1-7,17H,8-14H2,(H,23,24,27) |
| Formel vikt | 425.1522 |