Läs mer
GLPG0187, MedChemExpress
Beskrivning
GLPG0187 is a broad spectrum integrin receptor antagonist with antitumor activity
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GLPG0187 |
| CAS | 1320346-97-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H37N7O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (20.98 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)[C@H](CNC1=NC(C)=NC(N2CCC(C3=NC4=C(CCCN4)C=C3)CC2)=C1C)NS(=O)(C5=CC=C(OC)C=C5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 595.71 |
| Formel vikt | 595.71 |
| Visa mer |