Läs mer
GLPG0492, MedChemExpress
Beskrivning
GLPG0492 is a non-steroidal selective androgen receptor modulator (potency 12 nM). GLPG0492 has the potential for the research of musculo-skeletal diseases such as sarcopenia and cachexia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GLPG0492 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1215085-92-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H14F3N3O3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.43 mM) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(N(C(N(C)[C@]2(CO)C3=CC=CC=C3)=O)C2=O)C=C1C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.33 |
| Visa mer |