Läs mer
GLPG0492 (R enantiomer), MedChemExpress
Description
GLPG0492 R enantiomer is the R enantiomer of GLPG-0492, which is a novel selective androgen receptor modulator.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | GLPG0492 (R enantiomer) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1215085-93-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H14F3N3O3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(N(C(N(C)[C@]2(C3=CC=CC=C3)CO)=O)C2=O)C=C1C(F)(F)F |
| Show More |