Läs mer
GLPG0634 analog, MedChemExpress
Beskrivning
GLPG0634 analog (Compoun 176) is a broad spectrum JAK inhibitor with IC50 values of <100 nM against JAK1, JAK2 and JAK3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GLPG0634 analog |
| CAS | 1206101-20-3 |
| Färg | Khaki |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18N6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 53 mg/mL (129.13 mM) |
| LEDER | O=C(C1CC1)NC2=NN3C(C4=CC=C(OCC5=CC=C(C#N)N=C5)C=C4)=CC=CC3=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.43 |
| Formel vikt | 410.43 |
| Visa mer |