Läs mer
GLPG1837, MedChemExpress
Beskrivning
GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GLPG1837 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1654725-02-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H20N4O3S |
| Synonym | ABBV-974 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (717.52 mM) |
| LEDER | O=C(C1=NNC=C1)NC(S2)=C(C(N)=O)C3=C2C(C)(C)OC(C)(C)C3 |
| Visa mer |