Läs mer
R&D Systems™ GLS2 Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18597141 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18597141 0,1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18597141 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP176544PEP0.1mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 27165
Art Human
Produktlinje Novus
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76544
Gene Alias EC 3.5.1.2, GAbreast cell glutaminase, GLSglutaminase GA, glutaminase 2 (liver, mitochondrial), glutaminase I, glutaminase liver isoform, mitochondrial, hLGA, LGA, L-glutaminase, L-glutamine amidohydrolase, MGC71567, phosphate-activated glutaminase, phosphate-dependent glutaminase, truncated glutaminase 2
Gensymbol GLS2
Kvantitet 0,1 mg
Forskningskategori Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.