missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress γ-Glu-Phe
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.85% |
| CAS | 7432-24-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.3 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM) |
| Synonym | γ-Glutamylphenylalanine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?