missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress γ-Glu-Phe

Produktkod. 16489876
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489876 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16489876 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY101399

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress γ-Glu-Phe (γ-Glutamylphenylalanine) is synthesized by Bacillus amyloliquefaciens (GBA) and Aspergillus oryzae (GAO). γ-Glu-Phe or the post-enzymatic reaction mixture enhances the umami intensity of commercial soy sauce and model chicken broth.

Specifikationer

Renhet 99.85%
CAS 7432-24-8
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 294.3 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM)
Synonym γ-Glutamylphenylalanine
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.