Läs mer
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 103213-49-6 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1570.6 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |