Läs mer
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B
Produktkod. 16452769
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16452769 1 mg
1 options
Produktkod. 16452769 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0308
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B is derived from fibrinopeptide B amino acid residues 1-14. Human fibrinopeptide B (hFpB), a thrombin-derived proteolytic cleavage product of the fibrinogen B beta-chain, to stimulate neutrophils (PMN), monocytes, and fibroblasts.
Specifikationer
CAS 103213-49-6
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1570.6 g/mol
Produkttyp Peptides