Läs mer
Glubionate Calcium Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Glubionate |
| CAS | 12569-38-9 |
| Molekylformel | C12 H21 O12 . C6 H11 O7 . Ca . H2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Calcium, (4-O-β-D-galactopyranosyl-D-gluconato)(D-gluconato)-, monohydrate, D-Gluconic acid, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, calcium complex, D-Gluconic acid, calcium complex, Calcium glubionate, Calcium glucono-galacto-gluconate, Calcium gluconolactobionate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O12.C6H12O7.Ca.H2O/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;2-,3-,4+,5-;;/m11../s1 |
| LEDER | O.[Ca+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate;(2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanoate;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 610.529 |
| Formel vikt | 610.127 |