missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Glucagon (1-29), bovine, human, porcine
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.13% |
| CAS | 16941-32-5 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 3482.75 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 6.67 mg/mL (1.92 mM∣ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (0.72 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Porcine glucagon |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?