missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glucagon Antibody (181402), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1249MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Glucagon Monoclonal antibody specifically detects Glucagon in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| Glucagon | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 2641 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 181402 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| glicentin-related polypeptide, GLP1, GLP-1, glucagon, glucagon-like peptide 1, glucagon-like peptide 2, GRPP | |
| Human Glucagon synthetic peptide | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering