Läs mer
Tocris Bioscience™ Glucagon (Human, Porcine)
Beskrivning
Glucagon (Human, Porcine) is an endogenous glucagon receptor agonist; regulates blood glucose.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 16941-32-5 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | Endogenous glucagon receptor agonist |
| Formulering | C153H225N43O49S |
| Molekylvikt (g/mol) | 3482.78 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Sekvens | HSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVQWLMNT |