missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glucagon R/GCGR Antibody (591929) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB10296K
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Glucagon R/GCGR Monoclonal antibody specifically detects Glucagon R/GCGR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Specifikationer
| Glucagon R/GCGR | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 591929 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| FLJ97182, GGR, GL-R, glucagon receptor, MGC138246 | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Glucagon R/GCGR, Met1-Gln142, Accession # P47871 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Signal Transduction | |
| 2642 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering