Läs mer
Glucametacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glucametacin |
| CAS | 871014-84-5 |
| Molekylformel | C25H27ClN2O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[[[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetyl]amino]-2-deoxy-α-D-Glucopyranose, α-Glucametacine, α-Glucamethacin, α-Indomethacin Glucosamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27ClN2O8/c1-12-16(10-20(30)27-21-23(32)22(31)19(11-29)36-25(21)34)17-9-15(35-2)7-8-18(17)28(12)24(33)13-3-5-14(26)6-4-13/h3-9,19,21-23,25,29,31-32,34H,10-11H2,1-2H3,(H,27,30)/t19-,21-,22-,23-,25+/m1/s1 |
| LEDER | CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)N[C@@H]4[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]4O)CO)O)O |
| IUPAC-namn | 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]-N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.94 |
| Formel vikt | 518.1456 |