Läs mer
Glucocorticoid receptor agonist, MedChemExpress
Produktkod. 16485998
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485998 10 mg
16468617 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485998 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14234
MedChemExpress Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.
Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glucocorticoid receptor agonist
CAS 1245526-82-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20F4N2O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (252.28 mM)
LEDER OC1=CC=C(C=C1C(C)(C[C@](O)(C(F)(F)F)CC2=CC3=C(C=NC=C3)N2)C)F
Molekylvikt (g/mol) 396.38
Formel vikt 396.38
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism