missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glucokinase/GCK Antibody (223), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89787AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Glucokinase/GCK Monoclonal specifically detects Glucokinase/GCK in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifikationer
| Glucokinase/GCK | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| EC 2.7.1, EC 2.7.1.2, FGQTL3, GK, GLK, glucokinase (hexokinase 4), hexokinase-4, Hexokinase-D, HK4pancreatic isozyme, HKIV, HXKP, LGLK, maturity onset diabetes of the young 2, MODY2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Glucokinase/GCK (NP_000153.1; Leu2-Gln465). | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Protein Kinase | |
| 2645 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 223 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering