Läs mer
Gluconate Calcium, MedChemExpress
Produktkod. 16428606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428606 100 mg
1 options
Produktkod. 16428606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1092
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluconate Calcium
CAS 299-28-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H12O7.1/2Ca
Kvantitet 100 mg
Synonym Calcium D-gluconate Gluconic acid hemicalcium salt
Löslighetsinformation H2O : 20 mg/mL (92.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O)=O.[1/2Ca]
Molekylvikt (g/mol) 216.2
Formel vikt 216.2
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid