Läs mer
Gluconate sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16438606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16438606 100 mg
1 options
Produktkod. 16438606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1092A
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluconate sodium
CAS 527-07-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H11NaO7
Kvantitet 100 mg
Synonym D-Gluconic acid sodium salt Sodium D-gluconate D-Gluconate sodium salt
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (458.42 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 218.14
Formel vikt 218.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid