Läs mer
Glukonsyra, 50 viktprocent lösning i vatten
Produktkod. 10509610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10509610 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10001020 1 L Glasflaska 1 L
10561964 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10509610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119890025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196,155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 526-95-4 , 7732-18-5
Molekylformel C6H12O7
Molekylvikt (g/mol) 196.155
MDL-nummer MFCD00004240
InChI-nyckel RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonym gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexansyra
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluconic acid
Färg Vitt till gult
Densitet 1.23g/mL, 1,22 till 1,25 (20 °C)
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Beilstein 03, 542
Merck Index 15, 4492
Formel vikt 196.16
Procent renhet 49 till 55 % (Titrimetry övrigt)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.