Läs mer
Glukonsyra, kaliumsalt, 99 %
Produktkod. 10591861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10591861 1 kg Plastflaska 1kg
10318560 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10591861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229320010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C6H11KO7
Molekylvikt (g/mol) 234.25
MDL-nummer MFCD00064211
InChI-nyckel HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonym potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC-namn kalium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluconic acid, potassium salt
Namnnotering 0.99
Smältpunkt 178 °C till 181 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 3% max. (105 °C, 4 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 4492
Specifikt rotationsförhållande +14.10° (21 °C c=1.2,H2O)
Specifik rotation +14.1
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i abs. alkohol, eter, bensen och kloroform
Formel vikt 234.25
Procent renhet 0.99
Fysisk form Crystalline or Granular Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.