Läs mer
Glukonsyra, natriumsalt, 98 %
Produktkod. 10582011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10582011 1 kg Plastflaska 1kg
10733571 5 g Glasflaska 5g
10604692 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10175773 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10582011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.86 SEK
    687.65 SEK / 1kg
    Save 100.21 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218,137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-07-1
Molekylformel C6H11NaO7
Molekylvikt (g/mol) 218.137
MDL-nummer MFCD00064210
InChI-nyckel UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
IUPAC-namn natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluconic acid, sodium salt
Smältpunkt 206,0 °C till 209,0 °C
Färg Vit till Beige
pH 6,5 till 7,5 (10 % soln.)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.98
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2[CH(OH)]4CO2Na
Kvantitet 1 kg
Beilstein 03, I, 188
Merck Index 15, 4492
Specifikt rotationsförhållande +12,10 (23,00 °C c=1,75, H2O)
Specifik rotation +12.10
Formel vikt 218.14
Procent renhet 0.98
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.