Läs mer
Gluconic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871641
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871641 50 kg 50kg
15841641 100 g 100g
15851641 1 kg 1kg
15861641 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15871641 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220589050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-07-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gluconic Acid Sodium Salt
Smältpunkt 170°C to 175°C
Kvantitet 50 kg
MDL-nummer MFCD00064210
Synonym Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate, Gluconic acid sodium salt
Molekylvikt (g/mol) 218.14
Kvalitet Ungraded